Learn More
MOCOS Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA561632
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15759441
  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NQGLLYDRSW MVVNHNGVCL SQKQEPRLCL IQPFIDLRQR IMVIKAKGME PIEVPLEENS ERTQIRQSRV CADRVSTYDC GEKISSWLST FFGRPCHLIK QSSNSQRNAK KK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 80%, Rat - 82%.
MOCOS sulfurates the molybdenum cofactor of xanthine dehydrogenase (XDH), which is required for their enzymatic activities (Ichida et al., 2001).
Spezifikation
Spezifikation
MOCOS
Polyclonal
Unconjugated
MOCOS
1110018O12Rik; HMCS; MCS; moCo sulfurase; MOCOS; Molybdenum cofactor sulfurase; molybdenum cofactor sulfurtransferase; MOS
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55034
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96EN8
MOCOS
Recombinant protein corresponding to Human MOCOS