Learn More
DuPont™ Tychem™ F Overall mit Kapuze, Modell CHA6
Catalog Number p-8008009
Click to view available options
Größe:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Produkttyp Hooded Coveralls
Größe 2X-Large
Material Tychem
Farbe Gray
Taillenform Elastic
Knöchelform Elastic, Attached Socks, Boot Overflaps
Stulpenform Double
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type Elastic
Verschlusstyp Zipper with Storm Flap
Saumtyp Stitched, Taped
Schutzartklasse Category III, Type 3-B, 4-B, 5-B and 6-B
Widerstand Chemicals
Kragenform Self-adhesive chin flap
Beschreibung Tychem™ F Fabric
Größe (metrisch) Brustkorb 116 to 124 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) For a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications