Learn More
DuPont™ Tychem™ C2 Overall, Modell CHZ5
Catalog Number p-8008011
Click to view available options
Größe:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Produkttyp Hooded Coveralls
Größe Large
Material Tychem
Farbe Yellow
Taillenform Elastic
Knöchelform Elastic
Stulpenform Double
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type Elastic
Verschlusstyp Zipper with Storm Flap
Saumtyp Stitched, Taped
Schutzartklasse Category III, Type 3-B, 4-B, 5-B and 6-B
Beschreibung Tychem C2 Fabric
Größe (metrisch) Brustkorb 100 to 108 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) For splash or pressurized splash protection in a variety of demanding industrial environments, including pulp and paper manufacturing, shutdowns, chemical processing and pharmaceutical manufacturing