Learn More
Advantech Modell L3P Ultraschallsiebtrenner, Standard-Edelstahl-Netzsiebe
Zur Verwendung mit Advantech Model L3P Sonic-Sieben
200.00 € - 213.00 €
Spezifikation
Mesh Material | Edelstahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Partikelgrößeanalysen im Labor |
Tiefe (angloamerikanisch) | 5.6 Zoll |
Tiefe (metrisch) | 14.2 cm |
Typ | Präzisionssieb |
Produktcode | Marke | Mesh Material | Porengröße | Sieve Number | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Mesh Material | Porengröße | Sieve Number | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15894765
|
Advantech
59948-31 |
Edelstahl | 850 μ m | 20 |
200.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15864765
|
Advantech
59948-26 |
Edelstahl | 2 mm | 10 |
202.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15874765
|
Advantech
59948-28 |
Edelstahl | 1.4 mm | 14 |
213.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15884765
|
Advantech
59948-30 |
Edelstahl | 1 mm | 18 |
200.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Advantech Model L3P Sonic-Sieben
Erfüllen aller geltenden ASTM™-Standards. 3 in. ID (7.6 cm) Siebe mit durchsichtigen Acrylrahmen. Wahlweise Edelstahl- oder Nickel-Netzsiebe.Standard-Netzsiebe aus Edelstahl
- Für bis zu sechs Siebe Gesamthöhe: 16 mm (5/8 Zoll)
- Für bis zu drei Siebe
Spezifikation
Edelstahl | |
5.6 Zoll | |
Präzisionssieb | |
3.5 Zoll | |
Advantech Modell L3P Ultraschallsiebe |
Ideal für Partikelgrößeanalysen im Labor | |
14.2 cm | |
ASTM E11 | |
Acryl |