Learn More
OHAUS™ Modulare Blöcke und Zubehör
Aus einem massiven eloxierten Aluminiumblock gefertigt.
Marke: OHAUS™ 30400153
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Benachrichtigungen:
Um Gefahr durch Strom zu vermeiden, das Schutzrohr oder den Block NICHT mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten füllen. Die Geräte sind als Trockenbad/Inkubator konzipiert.
Beschreibung
Modulare Blöcke sind gesondert von Heizgeräten erhältlich.
- Geringer Abstand von Röhren zu Blockwänden ermöglicht maximalen Wärmeschutz
- Jeder Block verfügt über ein Thermometerschutzrohr zur Messung der Blocktemperatur
Spezifikation
Modulblock 15/16 mm 12 Bohrung | |
Aluminium | |
Reagenzglasblock | |
1 Block | |
9.5 cm | |
5.1 cm | |
4.8 cm | |
1.75 cm |
Trockenblockerhitzer | |
12 | |
15/16 mm-Röhrchen | |
3.75 Zoll | |
2 Zoll | |
1.9 Zoll | |
0.68 Zoll |