Learn More
Fisherbrand™ TV100YK-MODSYS TV komplettes Modularsystem, vertikal
Eine vollständig integrierte Lösung in einem Gel-Tank für zweidimensionale (2-D) Elektrophorese und Elektro-Blotting.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12346517
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Besteht aus einem Standard-GRM, einem CAPGRM und einem EBGRM (im gleichen Geltank austauschbar), sodass PAGE, IEF und Elektroblotting unabhängig oder als Teil eines vollständig integrierten D-Systems ausführbar sind.
  • Das CAPGRM (Kapillargellaufmodul) ist in  Größen für die Elektrophorese in der ersten Dimension von bis zu 10 ampholyten Kapillargelen erhältlich, maximal 8 oder 17 cm lang und mit 1 oder 4 mm Innendurchmesser.
  • Das Standard-GRM mit zwei Platten wurde speziell für SDS-PAGE-Verfahren entwickelt, die selbstgegossene Gele erfordern.
  • Das EBGRM (Elektroblotting-Gellaufmodul) mit zwei Kassetten ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von 2 Polyacrylamidgelen in farbcodierte Elektroblotting-Kassetten.
  • Nur 6 cm voneinander entfernte Plattenelektroden maximieren die Intensität des elektrischen Feldes.
  • Gießboden und Kühlung sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Sie dienen zusammen mit den Glasplattenanschlägen im GRM zum festen Fixieren der Platten auf dem Gussboden.
  • Schnappanschlüsse ermöglichen das Verbinden der Kühlspule im Tank an mit einer externen Kühleinheit für Hochspannungs-/Hochstrom-Trennungen.
Spezifikation
Spezifikation
Kühlschlange, die an eine externe Kühleinheit angeschlossen ist
Kühlschlange im Tank, die an eine externe Kühleinheit angeschlossen werden soll
Mini-Gel-Einheit mit zwei Platten und GRM und gekühltem Geltank, mit integrierter Kühlschlange und Schnellmontierschlauch, Deckel, 2 x (10B x 10 cmH)-Klarglasplatten, 2 x (10 x 10 cm)-gekerbte Glasplatten,1 x Blindplatte, 4 x 1 mm dicke Distanzstücke, 2 x Distanzstücke für Abstandshalter und 2 x 1 mm dicke 12 Probenkämme, Gussbasis und 2 x Silikondichtungen; CAPGRM, 10 x 1 mm-Glaskapillaren, 4 x 1.5mm-dicke Abstandhalter, 2 x 1.5 mm dicke 1-D präparative Kämme, 10 x Blindstopfen und 1 x Gel-Extraktionsplattform; plus EBGRM, 2 x Elektro-Blotting-Kassetten und 4 x Faserpads
0.1 cm
Innere Pufferkammer 90 ml
15 cm
1 bis 1,75 h
B x H: 8 x 8.5 cm
Platte: 0.2 cm
Gel-Tank: 1600 ml
B x H: 28 x 18 cm
100 bis 150 V