Learn More
- Home
- Products
- Inkubatoren
- Trockenblock-Inkubatoren
- OHAUS™ Modulblock
OHAUS™ Modulblock
Artikelnummer. 15792569 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,2 ml-Mikroröhrchen
0,5 ml-Microtaper
1 Block
11,5/1,5 ml Micta
12- bis 13 mm-Röhrchen
17- bis 18 mm-Röhrchen
2 Blöcke
2 ml-Corning-Röhrchen
2 ml-Röhrchen
20 mm-Röhrchen
25 mm-Röhrchen
250 μl-Röhrchen/6 mm-Röhrchen
35 mm-Röhrchen
6 mm-Röhrchen
Küvetten
Mikroröhrchen
Röhrchen
Enthält:
Kein Thermometer
Thermometer-Well
No. of Places:
12
14
16
2
20
21
30
4
6
64
8
80
9
96
Massiver Block
Packungsgröße:
1 Stück
21 product options available for selection
| Artikelnummer. | Aufnahmevermögen | Enthält | No. of Places | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15792569 | 0,5 ml-Microtaper | Thermometer-Well | 30 | 1 Stück |
| 15722579 | 1 Block | Kein Thermometer | Massiver Block | 1 Stück |
| 15782579 | 2 Blöcke | Kein Thermometer | Massiver Block | 1 Stück |
| 15732579 | Küvetten | Thermometer-Well | 2 | 1 Stück |
| 15752609 | Röhrchen | Thermometer-Well | 9 | 1 Stück |
| 15782569 | Röhrchen | Thermometer-Well | 14 | 1 Stück |
| 15792579 | 35 mm-Röhrchen | Thermometer-Well | 4 | 1 Stück |
| 15772569 | 25 mm-Röhrchen | Thermometer-Well | 6 | 1 Stück |
| 15762569 | 20 mm-Röhrchen | Thermometer-Well | 8 | 1 Stück |
| 15772609 | 17- bis 18 mm-Röhrchen | Thermometer-Well | 12 | 1 Stück |
| 15772579 | 12- bis 13 mm-Röhrchen | Kein Thermometer | 16 | 1 Stück |
| 15732609 | 2 ml-Röhrchen | Thermometer-Well | 20 | 1 Stück |
| 15742609 | 2 ml-Corning-Röhrchen | Thermometer-Well | 20 | 1 Stück |
| 15742579 | 11,5/1,5 ml Micta | Thermometer-Well | 20 | 1 Stück |
| 15742569 | 12- bis 13 mm-Röhrchen | Thermometer-Well | 20 | 1 Stück |
| 15762609 | Mikroröhrchen | Thermometer-Well | 21 | 1 Stück |
| 15752579 | 250 μl-Röhrchen/6 mm-Röhrchen | Thermometer-Well | 30 | 1 Stück |
| 15702579 | 6 mm-Röhrchen | Thermometer-Well | 30 | 1 Stück |
| 15722589 | 0,2 ml-Mikroröhrchen | Kein Thermometer | 64 | 1 Stück |
| 15712589 | 0,2 ml-Mikroröhrchen | Kein Thermometer | 80 | 1 Stück |
| 15732589 | 0,2 ml-Mikroröhrchen | Thermometer-Well | 96 | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
15792569
Supplier
OHAUS™
Supplier No.
30400157
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
142.50 EUR gültig bis 2026-05-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27998" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27998" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Blockheizerzubehör inklusive modularer Blöcke, die nahezu jede Probe aufnehmen können
- Modulare Blöcke ermöglichen geringen Abstand der Röhrchen zu den Wänden für maximalen Wärmeschutz
- Die meisten Blöcke verfügen über einen Thermometerschacht zur Messung der Blocktemperatur
- Deckel für niedrige Temperaturen tragen zur Verringerung des Luftstroms bei und sorgen so für zusätzliche Temperaturstabilität
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Modulblock 0,5 ml Mikrokegel |
| Aufnahmevermögen | 0,5 ml-Microtaper |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| No. of Places | 30 |
| Typ | Block |
| Enthält | Thermometer-Well |
| Größe | 1 Block |
| Röhrchengröße | 0.5 ml |
| Innentiefe (metrisch) | 27.6 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7.9 mm |