Learn More
Miele Professional™ Modul
Modul A 301/2 zur optimalen Aufnahme von Laborglas
Marke: Miele Professional™ 11116950
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Für Laborglas, z. B. Erlenmeyerkolben, Rundkolben etc.
- Ausgestattet mit 18 Injektordüsen ID 160
- Düsenabstand 78 mm in der Breite, 84 mm in der Tiefe
Spezifikation
Injektormodul für Laborwascher | |
Laborwaschkörbe A 100 und A 150 | |
Drei Reihen mit sechs Injektoren | |
181 x 220 x 479 mm |