Learn More
Miele Professional™ Modul
Modul A 301 zur optimalen Aufnahme von Laborglas
Marke: Miele Professional™ 11116950
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.53800kg
Beschreibung
- Für Laborglas, z. B. Erlenmeyerkolben, Rundkolben etc.
- Ausgestattet mit 6 Injektordüsen ID 110
- 6 Injektordüsen E 351, 6 Arretierungen für die Düse E 353
- 6 Injektordüsen E 352, 6 Arretierungen für die Düse E 354
- Düsenabstand 78 mm in der Breite, 84 mm in der Tiefe
Spezifikation
Injektormodul für Laborwascher | |
Laborwaschkörbe A 100 und A 150 | |
Drei Reihen mit sechs Injektoren | |
241 x 232 x 479 mm |