Learn More
Invitrogen™ 5(6)-CFDA (5-(and-6)-Carboxyfluorescein Diacetate), mixed isomers
Ein membrangängiges Esterase-Substrat, das als Viabilitätssonde dienen kann
Marke: Invitrogen™ C195
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
- Misst sowohl die enzymatische Aktivität, die zur Aktivierung der Fluoreszenz erforderlich ist, als auch die Zellmembranintegrität, die für die intrazelluläre Retention des fluoreszenten Produkts erforderlich ist
- Nach der Hydrolyse durch intrazelluläre Esterasen liefert dieser AM-Ester auch Carboxyfluorescein
- Im Vergleich zu Fluorescein enthält Carboxyfluorescein zusätzliche negative Ladungen und wird daher besser in Zellen aufbewahrt
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung, Zellkultur, Zellproliferation, Zelltracing und -tracking, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Chemotaxis und Zellmigration, Arzneimittelforschung und -entwicklung, allgemeines Zelltracing, High-Content-Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -Nachweis, Ionische Homöostase und Signalisierung, Zielbasierte ADME/Tox-Assays, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C lagern. | |
Andere Etiketten oder Farbstoffe | |
Raumtemperatur |
5(6)-CFDA | |
CFDA & zugehörige Verbindungen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.