Learn More
BrdU Monoclonal Antibody (MoBU-1), Biotin, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen B35138
324.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 10458868
  • 487.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
BrdU Monoclonal antibody specifically detects BrdU in Chemical samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet ice
Spezifikation
Spezifikation
BrdU
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 5mM sodium azide; pH 7.2
Mouse
Affinity chromatography
RUO
4° C
Liquid
Chemical
Immunohistochemistry
MoBU-1
Biotin
5-Bromo-2-deoxyuridine; Bromodeoxyuridine
BrdU
350 μL