Learn More
Invitrogen™ Microplate Lysis Reagent
Eine gepufferte nichtionische Reinigungslösung für die Lyse adhärenter oder nicht adhärenter kultivierter Zellen unter nicht denaturierenden Bedingungen
Marke:  Invitrogen™ M10510
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Artikelnummer. 15408743
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: Eine 50 ml-Flasche
Beschreibung
Beschreibung
Entfernen Sie einfach das Zellkulturmedium, fügen Sie das Mikrotiterplatten-Lyse-Reagenz hinzu, und inkubieren Sie. Die resultierenden Zelllysate eignen sich für viele Assay-Typen, einschließlich Amplex- und EnzChek Mikrotiterplatten-Assays.
  • Gebrauchsfertig—Nach Entfernen der Medien werden die Zellen direkt in der Mikrotiterplatte lysiert
  • Validiert für die Verwendung mit zellbasierten Amplex- und EnzChek Mikrotiterplatten-Assays
  • Schonende, nicht denaturierende Lysebedingungen
Mikrotiterplatten-Lyse-Reagenz ist eine gebrauchsfertige, gepufferte, nichtionische Reinigungslösung, die einfach auf adhärente oder nicht adhärente Zellen aufgetragen wird. Nach einer 5-minütigen Inkubation (eine Optimierung dieser Zeit kann erforderlich sein) wird ein Zelllysat erzielt, das direkt in nachgelagerten Mikrotiterplatten-basierten Assays verwendet werden kann. Mikrotiterplatten-Lyse-Reagenz ist eine hervorragende Wahl für die Amplex- und EnzChek Mikropate-Assays. Aufgrund der sanften, nicht denaturierenden Eigenschaften kann das Mikrotiterplatten-Lyse-Reagenz an viele verschiedene Zelltypen und nachfolgende Anwendungen/Assays angepasst werden.
Zelllyse, Proteinprobenvorbereitung und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
Bei -25 °C lagern.
Amplex™, EnzChek™
Mikrotiterplattenassays
50 mL
Mittel
Mikrotiterplatten-Lyse-Reagenz
Zelllysepuffer