Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Galactose/Galactose Oxidase Assay Kit
Erkennung von Galactose oder Überwachung der Galactoseoxidase-Aktivität
Marke: Invitrogen™ A22179
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Das Amplex Red Galactose/Galactose-Oxidase Assay-Kit bietet eine empfindliche und einfache Methode zum Nachweis von Galactose oder der Aktivität von Galactose-Oxidase mit einem Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät oder Fluorometer. Galactose-Oxidase ist ein wichtiges Hilfsmittel beim Nachweis von Galactose in biologischen Flüssigkeiten. Das Amplex Red Galactose/Galactose-Oxidase Assay-Kit bietet eine ultraempfindliche Methode zum Nachweis von Galactose oder zum Verfolgen der Aktivität von Galactose-Oxidase. Galactose-Oxidase katalysiert die Oxidation von Galactose an der C6-Position und erzeugt Wasserstoffperoxid. In Gegenwart von Meerrettich-Peroxidase (HRP) reagiert Wasserstoffperoxid in einem stöchiometrischen Verhältnis von 1:1 mit dem Amplex Red Reagenz und erzeugt dadurch die rot fluoreszierende Verbindung Resorufin. Da Resorufin Absorptions- und Fluoreszenz-Emissionsmaxima von ca. 571 nm bzw. 585 nm aufweist, gibt es in den meisten biologischen Proben nur geringe Interferenzen durch die Autofluoreszenz.
- Nachweis von Galactoseoxidase-Aktivität und Galactose in Konzentrationen von bereits 2 mU/ml bzw. 4 μM
- Format ermöglicht Messungen zu mehreren Zeitpunkten
- Ausgelegt für minimale Autofluoreszenz-Interferenz
- Kundenspezifische Assay-Designs und Verpackungen sind ebenfalls erhältlich
Verwenden Sie Amplex Red Assays für eine A breite Palette an Untersuchungen
Eine Vielzahl von validierten Amplex Red Assays steht für die Untersuchung der Signalübertragung zwischen Zellen und von Lipiden, für die Neurobiologie und für die Untersuchung von Entzündungen und der Immunfunktion sowie des Stoffwechsels zur Verfügung. Wir bieten auch Amplex UltraRed Reagenz an, ein Reagenz der zweiten Generation mit einer größeren Empfindlichkeit und helleren Fluoreszenz, sowie das Amplex Red/UltraRed Stoppreagenz. Das Amplex Red/UltraRed Stoppreagenz bietet Zweckmäßigkeit und Kontrolle, da damit die Reaktion zur Erzeugung des Fluoreszenzsignals zu einem vom Anwender bestimmten Zeitpunkt beendet werden kann. Nach Zugabe des Stoppreagenzes bleibt das Fluoreszenzsignal für mindestens drei Stunden stabil.
Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Glycosidase, Neuraminidase und Aktivität verwandter Enzyme, Oxidase- und Peroxidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Galactose/Galactoseoxidaseassay | |
Galactose/Galactoseoxidaseassay-Kit | |
Röhrchen, 96-Well-Platte | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät, Spektralphotometer, Fluorometer | |
Andere Etiketten oder Farbstoffe | |
Amplex™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.