Learn More
Invitrogen™ ATTO-TAG™ CBQCA Derivatization Reagent (CBQCA; 3-(4-Carboxybenzoyl)quinoline-2-Carboxaldehyde)
Reagiert spezifisch mit primären Aminen, um Konjugate zu bilden, die mit elektrophoretischen oder chromatographischen Methoden analysiert werden können
Marke:  Invitrogen™ A6222
396.18 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 10296242
  • 558.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Empfindlichkeit, Hintergrundfreiheit und lange Wellenlängenexzitabilität machen dies zu potenziellen Reagenzien für Forscher, diagnostische und forensische Anwendungen
  • Die daraus resultierenden Produkte von CBQCA werden bei 450 nm oder der 442 nm Spektrallinie des He-Cd-Lasers maximal angeregt
  • Emissionsmaxima bei ca. 550 nm
  • Bei der Kapillarzonenelektrophorese (CZE) sollte die Empfindlichkeit der Detektion von ATTO-TAG CBQCA-Konjugaten im attomolischen Bereich liegen (10 bis 18 Mol)
Anionendetektion, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, ionische Homöostase und Signalgebung, Proteingelelektrophorese, Proteingel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Tiefgekühlt (bei -5 bis -30 °C), vor Licht geschützt lagern.
Aldehyd
Fest
10 mg
Primäres Amin
ATTO-TAG CBQCA
Amin
Raumtemperatur
ATTO-TAG™
Zellviabilität, Proliferation und Funktion; Proteinelektrophorese und Western Blotting
Derivatisierungsreagenz
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.