Learn More
Invitrogen™ ATTO-TAG™ FQ Derivatization Reagent (FQ; 3-(2-Furoyl)quinoline-2-Carboxaldehyde)
Für den ultraempfindlichen Nachweis primärer Amine
Marke:  Invitrogen™ A10192
397.60 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00052kg
Artikelnummer. 11599036
  • 560.00 € / 10 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Vor kurzem haben Forscher eine einfache Methode beschrieben, in der das ATTO-TAG FQ-Reagenz benutzt wurde, um stark verdünnte Peptidlösungen (10-8 M) zu derivatisieren. Erhältlich als eigenständiges Produkt oder als Komponente eines Aminderivatisierungskits (A-2334). Besonders gut geeignet für die Derivatisierung von Peptiden, Aminosäuren, aminierten Zuckern und anderen aminhaltigen Molekülen für den Nachweis durch Kapillarelektrophorese mit laserinduzierter Fluoreszenz, da es im nicht reagierenden Zustand nicht fluoreszierend ist und spezifisch mit Aminen reagiert, um hochfluoreszierende Konjugate zu bilden.
Anionendetektion, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, ionische Homöostase und Signalgebung, Proteingelelektrophorese, Proteingel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Tiefgekühlt (bei -5 bis -30 °C), vor Licht geschützt lagern.
Aldehyd
Fest
10 mg
Primäres Amin
ATTO-TAG FQ
Amin
Raumtemperatur
ATTO-TAG™
Nachweis primärer Amine
Derivatisierungsreagenz
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.