Learn More
Invitrogen™ Cholera Toxin Subunit B (Recombinant), Alexa Fluor™ 555 Conjugate
Hergestellt aus einer rekombinanten Version der B-Untereinheit, um ein sehr hochreines Produkt zu bieten, das vollständig frei von der toxischen A-Untereinheit ist
Marke: Invitrogen™ C34776
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Cholera-Toxin-B-Untereinheit (CT-B) wird durch Bindung an Gangliosid G an Zellen befestigt,M1wodurch sie ein leistungsstarkes Werkzeug für die retrograde Markierung von Neuronen ist
- Dieser Tracer kommt in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, einschließlich des Tracing von Afferenzen im Vorderhirn von Ratten, der Projektionen der parabrachialen Region und der Neuronen der Harnblase
- Bei Verwendung in neuronalen Markierungsanwendungen wird CT-B in der Regel durch Druckinjektion oder durch iontophoretische Injektion in Nervengewebe eingebracht
- Bei neutralem pH-Wert besteht die 11.4 kDa B-Untereinheit als 57 kDa-Pentamer
- Lyophilisiertes Produkt kann zur Verwendung in einem Puffer gelöst werden (z. B. PBS)
- Kürzlich haben Forscher festgestellt, dass CT-B als Marker für Lipid-Rafts verwendet werden kann. Dabei handelt es sich um Membran-Mikrodomänen, die mit Cholesterin und Sphingolipiden angereichert sind und von denen angenommen wird, dass sie eine wichtige Rolle bei der Signalübertragung zwischen Zellen spielen
- Für die Lipid-Raft-Färbung werden Zellen zunächst mit fluoreszierendem CT-B inkubiert. Dann wird ein Anti-CT-B-Antikörper hinzugefügt, der das CT-B in den Lipid-Rafts vernetzt, sodass spezifische Flecken auf der Plasmamembran entstehen
- Diese Flecken sind mit Fluoreszenzmikroskopie leicht sichtbar
- Markierung (Ex/Em): Alexa Fluor™ 555 (555/565 nm)
- Bei neutralem pH-Wert besteht die 11.4 kDa B-Untereinheit als 57 kDa-Pentamer
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing und -tracking, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, Endozytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und -nachweis, Lipid-Rafts, Mikrobielles Tracking, Neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
100 μ g | |
Alexa Fluor Dyes | |
Cholera Toxin |
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light. | |
Room Temperature | |
Alexa Fluor™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.