Learn More
Invitrogen™ CoroNa™ Green, cell impermeant
Ein Natriumionenindikator, der die grüne Fluoreszenz-Emissionsintensität nach Bindung von Na+-Ionen mit geringer Wellenlängenverschiebung erhöht
Marke:  Invitrogen™ C36675
537.36 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 10317172
  • 806.00 € / 1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Ermöglicht die räumliche und zeitliche Auflösung von Na+-Konzentrationen bei Vorhandensein physiologischer Konzentrationen anderer monovalenter Kationen
  • Farbstoff diffundiert effizienter in Zellen als Natriumtetraacetat, und der CoroNa Green-Indikator reagiert auf einen breiteren Na+-Konzentrationsbereich.
  • Mit Absorptions-/Emissionsmaxima von ca. 492/516 nm in der Form mit gebundenen Na+-Ionen ist der Nachweis mit allen Geräten möglich, die Fluorescein erkennen können.
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung, Natrium- und Kaliumnachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Fluoreszenzmikroskop
Natriumindikator
Raumtemperatur
Fluoreszent
Natriumionen-Indikator
CoroNa™
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.