Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ CoverWell™ Perfusionskammerdichtung
Entwickelt für die Bildgebung und Manipulation lebender Zellen
Marke:  Invitrogen™ C18121
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10003442
  • 304.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
10-08-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die CoverWell Perfusionskammerdichtungen bilden wasserdichte “zum Abdichten festzudrückende” Kammern mit doppeltem Zugang, so dass Reagenzien schnell hinzugefügt und entfernt werden können
  • Diese Dichtungen sind in Einzel- oder Mehrfach-Well-Konfigurationen erhältlich und ermöglichen die Durchführung mehrerer Experimente an einem einzelnen Mikroskopobjektträger oder Deckglas
  • Hitzebeständige Dichtungen können sterilisiert und für die direkte Kultivierung von Zellen und Geweben verwendet werden
Anwendungen:
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, IHC-Probenvorbereitung, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunozytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und -Nachweis, Immunhistochemie (IHC)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Perfusionskammerdichtung (1 Kammer)
Vereinfachen Sie die Bildgebung und Manipulation von lebender Zellen
33 x 19 mm
1.0 mm