missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Deoxyribonuclease I, Alexa Fluor™ 488 Conjugate

Artikelnummer. 11580196
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11580196 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 11580196 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. D12371

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Can be used for detection of unpolymerized actin in fixed cells

The bright green fluorescent Alexa Fluor 488 DNase I selectively binds to G-actin (globular).

Cell Analysis, Cell Structure, Cytoskeleton

Bestellinformation

Shipping Condition: Room Temperature

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 5 mg
Konjugat Alexa Fluor 488
Inhalt und Lagerung Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Anregung/Emission 495⁄519
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 488
Markertyp Alexa Fluor Dyes
Versandbedingung Room Temperature
Subzelluläre Lokalisation Actin, Cytoskeleton
Form Lyophilized
Produktlinie Alexa Fluor

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.