Learn More
Invitrogen™ Dextran, Oregon Green™ 514; 70,000 MW, Anionic
Rigorose Maßnahmen zur Entfernung von unkonjugiertem Farbstoff soweit praktikabel und anschließende Testung unsere Dextran-Konjugate per Dünnschichtchromatographie, um sicherzustellen, dass keine Verunreinigungen mit niedrigem Molekulargewicht vorhanden sind.
Marke:  Invitrogen™ D7176
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 11564716
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Markierte Dextrane sind hydrophile Polysaccharide, die häufig in mikroskopischen Studien zur Überwachung der Zellteilung, zum Verfolgen der Bewegung von lebenden Zellen und zur Untersuchung der hydrodynamischen Eigenschaften der zytoplasmatischen Matrix verwendet werden. Markiertes Dextran wird häufig per Mikroinjektion in die Zellen eingebracht. Dextrane sind hydrophile Polysaccharide, die sich durch ein mittleres bis hohes Molekulargewicht, eine gute Wasserlöslichkeit und geringe Toxizität auszeichnen. Zusätzlich weisen sie im Allgemeinen eine niedrige Immunogenität auf. Dextrane sind biologisch inert aufgrund ihrer ungewöhnlichen poly-(α-D-1,6-Glukose)-Verknüpfungen, die eine Spaltung durch die meisten endogenen zellulären Glykosidasen verhindern.
  • Markierung (Ex/Em): Oregon Green 514 (511/530)
  • Größe: 70.000 MW
  • Ladung: Anionisch
  • Fixierbar: Nicht fixierbar
  • Die Farbstoffe werden mittels einer Succinimidyl-Kopplung an das Dextran-Molekül gebunden. Dies führt in den meisten Fällen zu einem neutralen oder anionischen Dextran.
  • Die bei der Herstellung der Rhodamin Green™ und Alexa Fluor™ 488 Dextrane verwendete Reaktion ergibt ein neutrales, anionisches oder kationisches Endprodukt.
  • Ein häufiger Anwendungsbereich ist neuronales Tracing (anterograd/retrograd) in lebenden Zellen
  • Studien zur Zellabstammung in lebenden Zellen
  • Neuroanatomisches Tracing
  • Untersuchung interzellulärer Kommunikationswege (z. B in Gap Junctions, während der Wundheilung und bei der embryonalen Entwicklung)
  • Studien zur vaskulären Permeabilität und zur Integrität der Blut-Hirn-Schranke
  • Verfolgt die Endozytose
  • Überwachung der Azidifikation (einige Dextran-Farbstoffkonjugate sind pH-empfindlich)
  • Untersuchung der hydrodynamischen Eigenschaften der zytoplasmatischen Matrix
  • Oregon Green Dextrane sind intrinsisch anionisch
  • Um mehr stark anionische Dextrane zu produzieren, fügt das proprietäre Verfahren negativ geladene Gruppen zu den Dextran-Trägern hinzu
  • Produkte werden als polyanionische Dextrane bezeichnet
Zellanalyse, Zelltracing und -tracking, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, allgemeines Zelltracing, Ionische Homöostase und Signalgebung, Neuronales Tracing, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Dextran
Andere Labels oder Farbstoffe
511/530 nm.
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Raumtemperatur
Oregon Green™
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.