Learn More
Invitrogen™ Di-8-ANEPPS
Moleküle, die als Reaktion auf elektrische Potentialänderungen in ihrer Umgebung fluoreszieren
Marke:  Invitrogen™ D3167
638.69 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 11550286
  • 958.00 € / 5 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Anstiege und Abnahmen des Membranpotentials - das als Membranhyperpolarisation bzw. -depolarisation bezeichnet wird - spielen in vielen physiologischen Prozessen eine zentrale Rolle, einschließlich der Nervenimpulsausbreitung, Muskelkontraktion, Signalübertragung zwischen Zellen und Steuerung (Gating) von Ionenkanälen. Potentiometrische Sonden sind wichtige Werkzeuge für die Untersuchung dieser Prozesse.
  • Schnell reagierende Sonden, die durch Veränderung ihrer elektronischen Struktur und folglich ihrer Fluoreszenzeigenschaften als Reaktion auf Veränderungen im umgebenden elektrischen Feld arbeiten
  • Ihr optisches Ansprechen ist ausreichend schnell zum Nachweis vorübergehender Potentialveränderungen (im Millisekundenbereich) in anregbaren Zellen, einschließlich einzelner Neuronen, Herzzellen und intakter Hirnzellen.
  • Dagegen ist der Umfang ihrer potentialabhängigen Fluoreszenzänderung oft gering; Sonden mit schneller Reaktion zeigen 2 bis 10 % Fluoreszenzänderung pro 100 mV
  • Anzeige der potentialabhängigen Verschiebung in ihren Anregungsspektren und folgliche Ermöglichung der Quantifizierung des Membranpotentials mithilfe von Messungen des Anregungsverhältnisses
  • Das zwitterionische Molekül ist weniger anfällig für Internalisierung, was eine längere Beobachtung ermöglicht
  • An die an die Phospholipid-Membranen des Modells gebundene Anregungs-/Emissionsmaxima (Ex/Em) betragen ungefähr 465/635 nm (spektrale Eigenschaften hängen jedoch stark von der Umgebung ab)
  • Nicht fluoreszent, bis es an Membranen gebunden ist
  • Löslich in Ethanol, DMSO und DMF
  • Der Farbstoff wird durch direkte Zugabe von Stammlösung in das Zellkulturmedium und durch retrograde Markierung in die Zellen eingebracht
  • Die Plasmamembran der Zelle hat typischerweise ein Transmembranpotential von etwa -70 mV (innen negativ) als Folge von K+-, Na+- und Cl- Konzentrationsgradienten, die durch aktive Transportprozesse aufrechterhalten werden
  • Potentiometrische Sonden bieten ein indirektes Verfahren zum Nachweis der Translokation dieser Ionen
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellstruktur, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Membranen (Allgemein) und Lipide
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Fluoreszent
ANEP-Farbstoff
Zellmembranen und Lipide
Bei Raumtemperatur lagern und vor Licht schützen.
Fluoreszenzmikroskop
Raumtemperatur
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.