Learn More
Invitrogen™ EGTA, Tetra(acetoxymethyl Ester) (EGTA, AM)
Membrangängig bedeutet, dass Zellen passiv beladen werden können, um intrazelluläres EGTA zu erzeugen.
Marke:  Invitrogen™ E1219
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 11514736
  • 630.00 € / 10 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Intrinsisch flüssig oder Öl bei Raumtemperatur
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C lagern.
EGTA-AM
Chelator (nicht fluoreszierend)
Raumtemperatur
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.