Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Phospholipase A1 Assay Kit
Zur kontinuierlichen Überwachung von Phospholipase A1 (PLA1) in aufgereinigten Enzympräparaten, Zelllysaten und lebenden Zellen
Marke: Invitrogen™ E10219
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beinhaltet: 1 Kit; Mit ausreichend Material für 200 Reaktionen in 96-Well Mikrotiterplatten mit 100 μl pro Well, wie im folgenden Protokoll beschrieben, oder 400 Reaktionen in 384 Mikrotiterplatten mit geringem Volumen bei einem Volumen von ≤25 μl pro Well.
Beschreibung
Dieses Kit nimmt den eigenständigen Assay für Phospholipase A1, PLA1 und kombiniert die erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von 2 bis 10 kompletten 96-Well Mikrotiterplatten-Assays zur Überwachung der Aktivität in aufgereinigten Enzympräparaten und Zelllysaten. Die Bedeutung von Phospholipasen für zelluläre Signalgebung, Lipidstoffwechsel, Entzündungsreaktionen und pathologische Störungen im Zusammenhang mit diesen Prozessen hat die Nachfrage nach Fluoreszenz-basierten Methoden zur Aktivitätsüberwachung stimuliert. Insbesondere die in Plasma und Endothel residierenden Phospholipasen können zirkulierende LDL- und HDL-Partikel stören und dadurch pro-artherogene Formen erzeugen. Jüngste Erkenntnisse weisen auf einen Zusammenhang zwischen diesen Lipasen und dem Fortschreiten mehrerer schwerer neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer hin. PLA-1 stellt zwei Verbesserungen hinsichtlich zweier bereits vorhandener Reagenzien dar: Erstens ist das Reagenz nun PLA-1-spezifisch und zweitens steigert es die Qualität des Assays, indem es das anfängliche Hintergrundrauschen verringert.
Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Lipase- und Phospholipase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
1 Kit Kit bei < -20 °C, mit Trockenmittel und vor Licht geschützt lagern Mit ausreichend Material für 200 Reaktionen in 96-Well Mikrotiterplatten mit 100 μl pro Well, wie im folgenden Protokoll beschrieben, oder 400 Reaktionen in 384-Mikrotiterplatten mit geringem Volumen bei einem Volumen von ≤ 25 μl pro Well. |
|
Phospholipase A1-Assay | |
EnzChek™, Molecular Probes™ | |
Raumtemperatur | |
Phospholipase-Substrat |
Fluoreszenzintensitätsmessung | |
Phospholipase-Assay | |
200 Reaktionen, 200 Reaktionen | |
Lipidbasiertes Substrat, chemisches Substrat | |
Phospholipase |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.