Learn More
Invitrogen™ FluoZin™-1, Tripotassium Salt, cell impermeant
Entwickelt zur Erkennung von Zn-2+ Konzentrationen, die in synaptischen Vesikeln vorhanden sind und als Reaktion auf elektrische Stimulation oder exzitotoxische Agonisten freigesetzt werden
Marke: Invitrogen™ F24180
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Basiert auf N-(2-methoxyphenyl)iminodiacetat-Chelator, entwickelt für den Nachweis von Zn2+ im Bereich von 0-100 μM mit minimaler Beeinträchtigung von Ca-2+ Empfindlichkeit
- Markierung (Ex/Em): FluoZin-1 (ungefähr 495/515 nm)
- K d (Zn-2+) (im Puffer): ca. 8 μM
- Gefriergetrocknetes Produkt kann zum Gebrauch in destilliertem Wasser oder wässrigem Puffer gelöst werden
- Produkt wird in der Regel mittels Mikroinjektion oder Diffusion von Patchpipetten in Zellen geladen
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ionische Homöostase und -signalisierung, Target- und Lead-Identifizierung und -validierung, Zink- und Schwermetall-Ionennachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Store in freezer -5°C to -30°C and protect from light. | |
Fluorescence Microscope | |
Zinc Indicator | |
Room Temperature |
Fluorescent | |
Zinc Indicator | |
FluoZin™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.