Learn More
Invitrogen™ FocalCheck™ Fluorescence Microscope Test Slide #2, for spectral imaging systems
Für die Kalibrierung von Spektralbildgebungssystemen sowie Konfokal- und Fluoreszenzmikroskopen
Marke:  Invitrogen™ F36913
338.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 10348942
  • 508.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Der FocalCheck Fluoreszenzmikroskop-Testobjektträger Nr. 2 wurde speziell für die Kalibrierung von Fluoreszenzmikroskop-Systemen und der Bewertung der System- und Filterleistung entwickelt. Dieses Präparat bietet eine robuste, reproduzierbare Methode zur Bewertung der Leistung spektraler Bildgebungssysteme sowie die Möglichkeit, eng überlappende Spektren zu unterscheiden. Das Präparat besteht aus Mikrokugeln mit einem Durchmesser von 6 μm, die mit einer Reihe spektral überlappender Farbstoffe markiert sind.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Fluoreszenz-Mikroskop-Testobjektträger
Kalibrierung eines Konfokalmikroskops, Kalibrierung eines Fluoreszenzmikroskops
Diverse Farben
6 μm
Je 1
FocalCheck™
Spektral-Bildgebungssystem
Suspensions-Beads
Bei Raumtemperatur lagern.
Raumtemperatur
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.