Learn More
Invitrogen™ Fura dextran, Potassium Salt, 10,000 MW, Anionic
Derivat eines ratiometrischen, mit UV-Licht anregbaren fura-2-Indikators, der an wasserlösliches Dextran mit 10.000 MW Molekularmasse gekoppelt ist
Marke: Invitrogen™ F3029
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Nützlich für die intrazelluläre Beladung durch Mikroinjektion, Infusion durch Patch-Pipette oder Aufnahme mithilfe des Influx™ pinozytischen Zellbeladungsreagenzes (Kat.-Nr. I-14402).
- Fura-Dextran-Konjugate neigen dazu, ohne Kompartimentierung oder Leckage im Zytosol zu verbleiben, und binden sich weniger wahrscheinlich an zelluläre Proteine, was sie nützlich macht für langfristige Ca2+-Messungen
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Endozytose, Exozytose und Phagozytose, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. | |
Kaliumassay | |
Fura Dextran-Kaliumsalz | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
Fluoreszenzmikroskop, Mikrophotometer, Durchflusszytometer | |
Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.