missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFP Polyclonal Antibody, Alexa Fluor™ 594, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen A21312

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 10707654

  • 490.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

GFP Polyclonal antibody specifically detects GFP in Tag samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.

Bestellinformation

Shipping Condition: Wet Ice

Spezifikation

Spezifikation

GFP
Polyclonal
Alexa Fluor 594
GFP; GFP tag; GFP2; green fluorescence; green fluorescent; Turbo eGFP
The GFP was isolated directly from the jellyfish Aequorea victoria.
100 μL
Primary
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
2 mg/mL
PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5
Rabbit
Ion-exchange chromatography
RUO
4° C, store in dark
Liquid
Tag
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.