Learn More
Invitrogen™ Heparin, Fluorescein Conjugate
Shows heparin binding in cells and tissue
Marke:  Invitrogen™ H7482
333.75 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 10124702
  • 445.00 € / 1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The green-fluorescent fluorescein heparin conjugate should be a useful tool for studying binding of this mucopolysaccharide in cells and tissue.
Cell Analysis, Cell Structure, Cellular Imaging, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining and Detection, Receptors
Bestellinformation
Shipping Condition: Room temperature
Spezifikation
Spezifikation
1 mg
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Room Temperature
Other Proteins
Fluorescein
Classic Dyes
Lyophilized