Learn More
Invitrogen™ Escherichia coli (K-12 strain) BioParticles™, Texas Red™ conjugate
Die Fluoreszenz der Farbstoffkonjugate ist über den pH-Bereich von 3 bis 10 gleichmäßig intensiv.
Marke:  Invitrogen™ E2863
238.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 12010136
  • 358.00 € / 10 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Konjugate sind kovalent mit einer Vielzahl verschiedener Fluorophore markiert (es wurde besonders darauf geachtet, freien Farbstoff nach der Konjugation zu entfernen)
  • Wird als lyophilisierte Pulver bereitgestellt
  • Enthält ca. 3 x 108 E. coli- oder S. aureus-Partikel pro mg Feststoff und ca. 2 x 107 Zymosan-Partikel pro mg Feststoff
  • Konjugate können im Puffer der Wahl für die Verwendung in Phagozytose-Assays rekonstituiert werden
  • Die Fluoreszenz von Konjugaten, die an die Oberfläche der Zelle gebunden (aber nicht internalisiert) sind, kann durch Ethidiumbromid, Trypanblau oder andere Quencher abgelöscht werden
  • Neben zellulären Anwendungen können fluoreszierende Konjugate als Kalibrierreferenzen für die Durchflusszytometrie beim Sortieren von Bakterien und Hefemutanten wirksam sein
  • Kleine Partikel können auch nützliche Referenzen für Studien zur Lichtstreuung sein, da sich ihre Größen und Formen in charakteristischer Weise unterscheiden
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Fluoreszenz
E. coli-Konjugat
Fest
Raumtemperatur
Tiefgekühlt (-5 bis -30 °C) und vor Licht geschützt lagern.
Fluoreszenzmikroskop
Texas Red™
BioParticles™, Texas Red™
E. coli
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.