Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Fixation/Permeabilization Kit
Praktisches Kit zur Fixierung/Permeabilisierung, das alle erforderlichen Reagenzien zur Präparation von Zellen für die Antikörperfärbung und Bildgebung enthält
Marke:  Invitrogen™ R37602
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 12363643
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: Alle Komponenten werden bei 1 X mitgeliefert und sind gebrauchsfertig. Kit enthält: Hochreines 4 % Formaldehyd in PBS, pH 7,3; 0,5 % Triton X-100; 3 % BSA, Fraktion V, delipidiert, neuseeländische Quelle, in DPBS; PBS, pH 7,4
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Komponenten tragen zur Erhaltung der Zellmorphologie bei und reduzieren die Hintergrundfärbung. Sie werden in einer praktischen Box mit Einwegfläschchen und einfach zu befolgenden Protokollen geliefert
  • Komplettes Fixierungs-/Permeabilisierungs-Kit mit gebrauchsfertigen Komponenten und Lagerung bei Raumtemperatur
  • Optimiert für sekundäre Antikörpermarkierung, Färbung mit fixierten Zellen und GFP-Anwendungen
  • Praktische Aufbewahrungsbox, 1 X gebrauchsfertige Komponenten
  • Kompatibel mit der Analyse der meisten zellulären Antigene
  • Verringerte Hintergrundfärbung
  • Die Komponenten wurden ausgewählt, um eine Vielzahl von Anforderungen an die Probenvorbereitung zu erfüllen, die für eine erfolgreiche Fluoreszenzbildgebung von fixierten und permeabilisierten Zellen erforderlich sind
  • Optimierte Reagenzien für die Konservierung der 3D-Zellstruktur und für ausreichenden Antikörperzugriff auf intrazelluläre antigene Stellen
  • Kit-Komponenten wurden ausgiebig mit nuklearen und zytoplasmatischen Zielen getestet und zeigten im Vergleich zu Standardreagenzien gleiche oder bessere Ergebnisse
  • Die Zellen werden sequenziell mit Fixiermittel, Permeabilisierungslösung und Blockierungspuffer gemäß vereinfachtem und einfach zu befolgendes Protokoll behandelt: Dieses Verfahren ermöglicht einen optimalen Zugriff auf intrazelluläre Strukturen für Antikörper und fixierte Zellfarbstoffe und behält die Zellmorphologie für die nachfolgende Bildgebung fluoreszierender Zellen bei
  • Verringerter Hintergrundfärbung, wodurch sich der Signal-Rausch-Pegel und die Bildqualität verbessern
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung,IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Probenvorbereitung, Immunhistochemie (IHC)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Kit für Fixierung/Permeabilisierung
Fixierreagenz, Permeabilisierungsreagenz, Triton X-100
Raumtemperatur
Image-iT™, Molecular Probes™
Fixierlösung: 20 mL
  • Permeabilisierungslösung: 20 mL
  • Blockerlösung: 12 x 10 ml
  • Waschpuffer: 500 mL
  • Bei ≤ 25 °C lagern.
  • Produktvorschläge