Learn More
Invitrogen™ InSpeck™ Red (580/605) Microscope Image Intensity Calibration Kit, 2.5 μm
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- Jedes Kit enthält sechs getrennte Suspensionen mit 2,5 μm großen fluoreszierenden Mikrosphären mit relativen Fluoreszenzintensitäten von 100 %, 30 %, 10 %, 3 %, 1 % und 0,3 %, die häufig in der Mikroskopie Anwendung finden.
- Ungefärbte Kontroll-Beads und Eindeckmittel werden ebenfalls mitgeliefert
- Wässrige Suspensionen von Mikrokugeln können zur Kalibrierung von Fluoreszenzintensitäten direkt auf die Probe aufgebracht oder separat in der angrenzenden Vertiefung oder auf einem anderen Objektträger angebracht werden
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Mikroskop-Bildintensitätskalibrierungskit |
| Produktlinie | InSpeck |
| Kalibrierungsart | Mikroskop-Bildintensitätskalibrierung |
| Farbe | Rot |
| Format | Suspensions-Beads |
| Durchmesser (metrisch) | 2,5 μm |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Menge | 1 Kit |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |