Learn More
Invitrogen™ Lipopolysaccharides From Escherichia coli Serotype 055:B5, Alexa Fluor™ 568 Conjugate
Leuchtend orangefarbenes, fluoreszierendes Konjugat, das verwendet werden kann, um die Bindungs-, Transport- und Zellinternalisierungsprozesse von Lipopolysacchariden nachzuverfolgen.
Marke: Invitrogen™ L23352
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellstruktur, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Lysosome, Vakuolen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Tiefgekühlt (-5 bis -30 °C) und vor Licht geschützt lagern. | |
Lipopolysaccharid-Konjugat | |
Fest | |
Raumtemperatur |
Fluoreszenz | |
Alexa Fluor Farbstoffe | |
Alexa Fluor™ | |
578/603 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.