Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Reduced Biohazard Cell Viability Kit #1, green & red fluorescence
Reduziert das Risiko beim Umgang mit potenziell biogefährdenden Stoffen
Marke: Invitrogen™ L7013
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00454kg
Beschreibung
Das LIVE/DEAD Zellviabilitätskit mit verminderter Biogefahr Nr. 1 ist ein praktisches und anwenderfreundliches Kit zur Zellviabilität. Dieses Kit reduziert die Risiken im Zusammenhang mit dem Umgang mit potenziellen Biogefahren wie viralen, bakteriellen oder protozoischen Pathogenen. Der Assay überwacht die Viabilität als Funktion der Membranintegrität der Zelle. Zellen mit geschädigter Membran, die als tot oder sterbend betrachtet werden, zeigen eine Rotfärbung, während Zellen mit intakter Membran grün gefärbt werden.
Zellanalyse, Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung, Zellkultur, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrieviabilität und Zytotoxizitäts-Assays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Eukaryotische Zellen | |
In einem Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. | |
Fluoreszenz | |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Andere Etiketten oder Farbstoffe | |
490 nm | |
LIVE/DEAD™ |
Grün, rot | |
LIVE/DEAD™ Zellviabilitätskit Nr. 1 mit verminderter Biogefahr, grüne und rote Fluoreszenz | |
Viabilitätsassay | |
Zellviabilitätskit | |
516, 617 nm | |
Röhrchen, 96-Well-Platte, Objektträger | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.