Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Yeast Viability Kit
Es müssen lebensfähige Zellen vorhanden sein, um die grüne intrazelluläre Färbung in Rot-Orange intravakuoläre Strukturen zu ändern
Marke:  Invitrogen™ L7009
684.00 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00454kg
Artikelnummer. 10452472
  • 912.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Das LIVE/DEAD Hefen-Viabilitätskit kombiniert eine neuartige zweifarbige Fluoreszenzsonde für die Lebensfähigkeit von Hefen, FUN™ 1, mit dem fluoreszierenden Oberflächenkennzeichnungsreagenz für Pilze Calcofluor™ White M2R. Die Integrität der Plasmamembran und die metabolische Funktion von Pilzen sind für die Umwandlung der gelbgrün fluoreszierenden intrazellulären Färbung von FUN 1 in orangerote intravakuoläre Strukturen erforderlich; Calcofluor White M2R markiert das Chitin der Zellwand unabhängig vom Stoffwechselzustand mit blauer Fluoreszenz.
Analyse von Hefen, Zellanalyse, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Mikrobiologische Analyse, Viabilität und Zytotoxizität von Hefen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Hefezellen
Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Fluoreszenz
Fluoreszenzmikroskop, Fluorometer, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Andere Etiketten oder Farbstoffe
485, 450 nm
LIVE/DEAD™
Gelb-Grün, Rot-Orange, Blau
LIVE/DEAD™ Hefe-Viabilitätskit
Viabilitätsassay
Hefe-Viabilitäts-Kit
530, 620, 500, 550 nm
Röhrchen, 96-Well-Platte, Objektträger
Raumtemperatur
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.