Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ Mag-Fura-2, AM, Zelldurchlässig
Intrazellulärer Magnesiumindikator, der ratiometrisch und UV-Licht-anregbar ist
Marke: Invitrogen™ M1292
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Acetoxymethyl (AM)-Esterform
- Nützlich für die nichtinvasive intrazelluläre Ladung
Calcium-Detektion, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homeostase und Signalgebung, Magnesium-Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Fluorescence Microscope, Microphotometer, Flow Cytometer | |
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light. | |
Fluorescent | |
Calcium Indicator, Magnesium Indicator |
20 x 50μ g | |
Cell-Permeant | |
Fluorescent Dye-Based | |
Room Temperature |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.