Learn More
Invitrogen™ MQAE (N-(Ethoxycarbonylmethyl)-6-Methoxyquinolinium Bromide)
Derivat von 6-Methoxychinolinium und Fluoreszenzindikator für intrazelluläres Cl-
Marke:  Invitrogen™ E3101
270.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 11544746
  • 405.00 € / 100 Milligramm
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Erkennt Ionen über diffusionsbegrenztes kollisionales Abschrecken
  • MQAE besitzt eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Cl- und eine höhere Fluoreszenzquantenausbeute als SPQ
Anionnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Viabilität und Proliferation von Zellen
MQAE
Raumtemperatur
Fluoreszent
Konfokalmikroskop, Durchflusszytometer
Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.