Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ CM-DiI Tissue-Labeling Paste
Besteht aus CM-DiI, das in ein inertes, wasserfestes Gel gemischt wird
Marke: Invitrogen™ N22883
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Gebrauchsfertig geliefert; kann mit der Nadelspitze direkt auf lebende oder fixierte Gewebeproben aufgetragen werden
- Verbessert das Eindringen von Farbstoff in gebündelte Neuronen und markiert Axone sowohl auf als auch unter der Oberfläche
Zellanalyse, Zell-Tracing und -Tracking, Neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Gelb | |
Paste für die Gewebemarkierung | |
Raumtemperatur | |
Zellmembranen & Lipide |
Fluoreszent | |
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. | |
Fluoreszenzmikroskop | |
NEUROTRACE™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.