Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-2, Octapotassium Salt, cell impermeant
Mit sichtbarem Licht anregbarer, hohe Affinität aufweisender, Ca2+ Indikator
Marke:  Invitrogen™ O6808
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 11509196
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • K d für Ca2+ circa 580 nM ohne Mg2+
  • Absorptions-/Emissionsmaxima ca. 494/523 nm
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homeostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Room Temperature
Fluorescent
Calcium Indicator
Oregon Green™
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.