Learn More
Invitrogen™ PBFI, Tetraammonium Salt, cell impermeant
PBFI ist ein kaliumempfindliches Molekül, das zur Messung intrazellulärer K+-Ströme in tierischen Zellen, Pflanzenzellen und Vakuolen eingesetzt wird
Marke: Invitrogen™ P1265MP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Beschreibung
- Obwohl die Selektivität von PBFI für K+ geringer ist als die von Calciumindikatoren wie fra-2, reicht sie für den Nachweis physiologischer Konzentrationen von K+ bei Vorhandensein anderer monovalenter Kationen aus
- Das spektrale Ansprechen von PBFI nach Ionenbindung ermöglicht Messungen des Anregungsverhältnisses, und dieser Indikator kann mit den gleichen optischen Filtern und Geräten verwendet werden wie für fura-2
- Markierung (Ex/Em): PBFI (ca. 340,380/500 nm)
- Gefriergetrocknetes Produkt kann zum Gebrauch in destilliertem Wasser oder wässrigem Puffer gelöst werden
- Das Produkt wird in der Regel durch Diffusion von Patchpipetten in Zellen geladen, um eine korrelierte Fluoreszenzbildgebung und elektrophysiologische Aufzeichnung zu ermöglichen.
- Der Kd von PBFI für K+ hängt stark davon ab, ob Na+ vorhanden ist, mit einem Wert von 5,1 mM ohne Na+ und 44 mM in Lösungen mit kombinierter Na+- und K+-Konzentration von 135 mM (was sich der physiologischen Ionenstärke annähert)
- Obwohl PBFI nur 1,5-mal selektiver für K+ als für Na+ist, reicht diese Selektivität oft aus, da intrazelluläre K+-Konzentrationen normalerweise etwa 10-mal höher sind als Na+-Konzentrationen
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung, Natrium- und Kaliumnachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern und vor Licht schützen. | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Kaliumindikator |
Fluoreszent | |
PBFI | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.