Learn More
Invitrogen™ PeppermintStick™ Phosphoprotein Molecular Weight Standards
Das Molekulargewicht liegt zwischen 14.400 und 116.250
335.00 € - 439.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Phosphoprotein-Molekülmassenstandard |
---|---|
Systemtyp | SDS-PAGE |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10267432
|
Invitrogen™
P27167 |
40 μl |
335.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10358242
|
Invitrogen™
P33350 |
400 μl |
439.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Die PeppermintStick™ Phosphoprotein-Molekülmassestandards sind ein Gemisch aus phosphorylierten und nicht phosphorylierten Proteinen. Die Trennung durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese löst das Standardgemisch in zwei phosphorylierte und vier nicht-phosphorylierte Proteinbänder auf.
- System: SDS-PAGE
- Färbemitteltyp: Ungefärbt
- Sofort einsatzbereit: Nein
- Gel-Kompatibilität: NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, Novex™ Tricin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, SDS-PAGE-Gele
1D-Gelelektrophorese, Proteingelelektrophorese, Proteingelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Phosphoprotein-Molekülmassenstandard | |
SDS-PAGE |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.