Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution
Keine Blotting- oder phosphoproteinspezifischen Antikörper und Western Blot-Analyse mehr erforderlich
Marke: Invitrogen™ P33311
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution is a ready-to-use solution premixed for your convenience. It is formulated for use with Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain. Destaining is important for reducing the gel background signal and the signal from nonspecific staining.
Pro-Q Diamond Phosphoprotein-Gel-Entfärbelösung ist eine gebrauchsfertige, vorgemischte Lösung. Sie wurde zur Verwendung mit Pro-Q Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel entwickelt. Die Entfärbung ist wichtig, um das Gel-Hintergrundsignal und das Signal unspezifischer Färbungen zu reduzieren.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
In-Gel-Detektion | |
Pro-Q Diamond | |
PRO-Q™ | |
Raumtemperatur |
Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein-Gel-Entfärbelösung, 5 l | |
Fluoreszenz | |
Phosphoprotein Gelentfärbungslösung | |
5 l | |
Proteine (Phosphoproteine) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.