Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein-Gelfärbungen
Keine Blotting- oder phosphoproteinspezifischen Antikörper und Western Blot-Analyse mehr erforderlich
247.00 € - 3345.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur vor Licht geschützt lagern. |
---|---|
Detektionsstelle | In-Gel-Detektion |
Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
Marker oder Farbstoff | Pro-Q Diamond |
Produkttyp | Phosphoprotein-Gelfärbemittel |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11549296
|
Invitrogen™
P33301 |
Pro-Q™ Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel, 200 ml |
247.00 €
200 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10534433
|
Invitrogen™
P33300 |
Pro-Q™ Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel, 1 l |
772.00 €
1 Liter |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11406347
|
Invitrogen™
P33302 |
Pro-Q™ Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel, 5 l |
3345.00 €
5 Liter |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain provides a convenient method for selectively staining phosphoproteins in acrylamide gels, without the need for blotting or use of phosphoprotein-specific antibodies. It is ideal for the identification of kinase targets in signal transduction pathways and for phosphoproteomic studies.
Die Pro-Q Diamond Phosphoprotein-Gelfärbung bietet eine praktische Methode zum selektiven Färben von Phosphoproteinen in Acrylamid-Gelen.
Protein-Gelelektrophorese, Proteingel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur vor Licht geschützt lagern. | |
Fluoreszenz | |
Phosphoprotein-Gelfärbemittel | |
Raumtemperatur |
In-Gel-Detektion | |
Pro-Q Diamond | |
PRO-Q™ | |
Proteine (Phosphoproteine) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.