Learn More
Invitrogen™ Qtracker™ 705 Cell Labeling Kit
Entwickelt für das Laden von Zellen, die in Kulturen mit hochfluoreszierenden Qdot Nanokristallen wachsen
Marke: Invitrogen™ Q25061MP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beinhaltet: 100 μl Qtracker Nanokristalle, Komponente A (2 μM in 50 mM Boratpuffer, pH-Wert 8,3) und 100 μl Qtracker Träger, Komponente B (phosphatgepufferte Salzlösung, pH-Wert 7,2).
Beschreibung
- Im Nahinfrarotbereich fluoreszierende Qdot 705 Nanokristalle lassen sich mit Hilfe eines firmeneigenen Ziel-Peptids in das Zytoplasma lebender Zellen einbringen
- Einmal in den Zellen angekommen, bietet Qtracker Marker eine intensive, stabile Fluoreszenz, die über mehrere Generationen hinweg verfolgt werden kann und nicht in benachbarte Zellen in der Population transferiert wird
- Sorgen für eine intensive, stabile Fluoreszenz, die über mehrere Generationen hinweg verfolgt werden kann
- Hervorragende Werkzeuge für Langzeit-Tracking- oder Bildgebungsstudien von lebenden Zellen, einschließlich Migration, Motilität, Morphologie und anderen Zellfunktions-Assays
- Die zytoplasmatische Abgabe wird nicht durch ein spezifisches Enzym vermittelt; daher wurde keine Zelltypspezifität beobachtet. Die Aufnahme erfolgt in der Regel in unter 1 Stunde.
- Die verabreichten Nanokristalle sind mit serumempfindlichen Zellen kompatibel. Die intensive Fluoreszenz wird in komplexen Zellumgebungen und unter verschiedenen biologischen Bedingungen, darunter Veränderungen des intrazellulären pH-Werts, der Temperatur und der metabolischen Aktivität, aufrechterhalten
- Darüber hinaus kann eine häufig bei Zellen oder Geweben beobachtete Autofluoreszenz vermieden werden
- Beobachten Sie markierte Zellen mit extensiver kontinuierlicher Beleuchtung, ohne die Photobleich- und Abbauprobleme, die häufig mit organischen Farbstoffen verbunden sind
- Die Fluoreszenz kann in einigen Zelllinien für bis zu einer Woche nach der Abgabe nachgewiesen werden
- Einfache Überwachung auf verschiedenen Plattformen wie Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-/Konfokalmikroskopie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräte und High-Content-Bildgebungssysteme
- Die Zytotoxizität der Materialien wurde an an verschiedenen Zelllinien getestet, darunter CHO-, HeLa-, U-118, 3T3-, HUVEC- und Jurkat-Zellen: Die Markierung scheint nur minimale Auswirkungen auf die zelluläre Oberflächenmarkerexpression, Zellproliferation, zelluläre Enzymaktivität und Zellmotilität zu haben
- Nach der Markierung haben Forscher eine Vielzahl von Anwendungen für mit Qtracker-markierte Zellen nachgewiesen, darunter Zell-Co-Kultur und Zellassemblierung in heterotypische Assemblys, Multilineardifferenzierung, Transdifferenzierung gegenüber Zellfusion, embryonale und mesenchymale Stammzellverfolgung und Zellmigrationsdynamik
Zellanalyse, Zell-Tracing und -Tracking, allgemeines Zell-Tracing, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Enthält 100 μl Qtracker™ Nanokristalle, Komponente A (2 μm in 50 mm Boratpuffer, pH-Wert 8,3) und 100 μl Qtracker™ Träger, Komponente B (phosphatgepufferte Salzlösung, pH-Wert 7,2). Bei 2–6 °C lagern. Nicht einfrieren. Mindestens 6 Monate lang stabil. | |
Reagenzien für die Zellmarkierung | |
Zellmarkierungskit |
QTRACKER™, Qdot™ | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.