Learn More
Invitrogen™ SNARF™-1 Carboxylic Acid, Acetate, Succinimidyl Ester - Special Packaging
Ermöglicht die gleichzeitige Langzeitverfolgung von Mischzellpopulationen mithilfe unterschiedlicher Fluoreszenzfarben.
Marke: Invitrogen™ S22801
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Zellen, die mit SNARF-1-Carbonsäure, Acetat und Succinimidylester markiert sind, weisen eine orange-rote Fluoreszenz auf, die sich leicht von Zellen unterscheiden lässt, die mit grün-fluoreszierenden Markierungssubstanzen wie CFDA SE beladen sind
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellproliferation, Zell-Tracing und Zelltracking, Zelllebensfähigkeit, Proliferation und Funktion, allgemeines Zelltracing, ionische Homöostase und Signalgebung, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel | |
SNARF™ |
Fluoreszent | |
Carbonsäureazetat-Succinimidylester | |
pH-Indikator | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.