Learn More
Invitrogen™ 5-(and-6)-Carboxy SNARF™-1, Acetoxymethyl Ester, Acetate
Membrangängiger pH-Wert-Indikator, der nach der Entesterung einen pKa-Wert von ungefähr 7,5 hat. Daher ist er zum Messen von Änderungen des pH-Wertes zwischen 7 und 8 nützlich.
Marke: Invitrogen™ C1272
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Zeigt eine signifikante pH-abhängige Emissionsverschiebung von gelb-oranger zu tiefroter Fluoreszenz unter sauren bzw. basischen Bedingungen
- Diese pH-Wert-Abhängigkeit ermöglicht es, das Verhältnis der Fluoreszenzintensitäten aus dem Farbstoff bei zwei Emissionswellenlängen, typischerweise 580 nm und 640 nm, für quantitative pH-Wert-Bestimmungen zu verwenden
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, ionische Homöostase und Signalgebung, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C lagern. | |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
pH-Indikator | |
20 x 50 μg |
Fluoreszent | |
pH-Indikator | |
SNARF™ | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.