Learn More
Invitrogen™ 5-(and-6)-Carboxy SNARF™-1, Acetoxymethyl Ester, Acetate
Membrangängiger pH-Wert-Indikator, der nach der Entesterung einen pKa-Wert von ungefähr 7,5 hat. Daher ist er zum Messen von Änderungen des pH-Wertes zwischen 7 und 8 nützlich.
816.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). |
---|---|
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Microplate Reader |
Produkttyp | pH Indicator |
Farbstofftyp | pH Indicator |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11574217
|
Invitrogen™
C1272 |
20 x 50 μg |
816.00 €
1000 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Zeigt eine signifikante pH-abhängige Emissionsverschiebung von gelb-oranger zu tiefroter Fluoreszenz unter sauren bzw. basischen Bedingungen
- Diese pH-Wert-Abhängigkeit ermöglicht es, das Verhältnis der Fluoreszenzintensitäten aus dem Farbstoff bei zwei Emissionswellenlängen, typischerweise 580 nm und 640 nm, für quantitative pH-Wert-Bestimmungen zu verwenden
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, ionische Homöostase und Signalgebung, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Microplate Reader | |
pH Indicator | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
pH Indicator | |
SNARF™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.