missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Sodium Green™ Tetraacetate, cell permeant - Special Packaging

Mit sichtbarem Licht erregbarer Na+-Indikator

Marke:  Invitrogen™ S6901

472.02 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg

Artikelnummer. 11548976

  • 708.00 € / 1000 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

  • Zur Verwendung mit einem Fluoreszenzmikroskop
  • Fluoreszente Farbstoffbasis mit Natriumindikator

Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homeostase und Signalgebung, Natrium- und Kaliumnachweis

Bestellinformation

Versandbedingung: Raumtemperatur

Spezifikation

Spezifikation

Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Viabilität und Proliferation von Zellen
Natriumindikator
Sodium Green™
Fluoreszent
Fluoreszenzmikroskop
Natriumindikator
Raumtemperatur
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.