Learn More
Invitrogen™ Electrophoretic Mobility-Shift Assay (EMSA) Kit, with SYBR™ Green & SYPRO™ Ruby EMSA stains
Erkennt sowohl Nukleinsäure als auch Proteine im selben Gel
Marke:  Invitrogen™ E33075
428.02 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.70000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
Artikelnummer. 10686353
  • 642.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Dieses fluoreszenzbasierte EMSA-Kit (Electrophoretic Mobility Shift Assay) bietet eine schnelle, einfache und quantitative Methode. Dieses Kit verwendet zwei Fluoreszenzfarbstoffe für den Nachweis: SYBR™ Green EMSA Nukleinsäure-Gel-Färbemittel für den Nachweis von RNA und DNA und SYPRO™ Ruby EMSA-Proteingel-Farbstoff für den Proteinnachweis. Die Nukleinsäuren und Proteine werden nach der Elektrophorese sequentiell im Gel gefärbt, so dass keine Möglichkeit besteht, dass die Markierung die zu untersuchende Proteinbindung beeinträchtigt.
Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNAi, Epigenetik und Non-kodierende RNA-Forschung, Transkriptionsfaktoraktivität und -nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assay)
Fluoreszent
SYBR™, SYPRO™
Tiefgekühlt (–5 bis –30 °C) und vor Licht geschützt lagern.
Kit für Electrophoretic Mobility-Shift-Assay (EMSA)
Raumtemperatur
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.