Learn More
Invitrogen™ Transferrin From Human Serum, Fluorescein Conjugate
Markierte LDL-Komplexe sind nützlich bei der Untersuchung der Abgabe von bis zu zwei Fe3+-Atomen über Rezeptor-vermittelte Endozytose
Marke: Invitrogen™ T2871
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Transferrin ist ein monomeres Serumglykoprotein (ca. 80.000 Dalton), das an einen spezifischen Rezeptor an der Oberfläche von Wirbeltierzellen bindet und über Rezeptor-vermittelte Endozytose bis zu zwei Fe3+-Atome abgibt.
- Sobald eisentragende Transferrin-Proteine in Endosomen enthalten sind, begünstigt die saure Umgebung die Dissoziation von Eisen vom Transferrin-Rezeptor-Komplex
- Nach der Freisetzung von Eisen wird Apotransferrin zur Plasmamembran recycelt, wo es von seinem Rezeptor freigesetzt wird, um mehr Eisen zu ergattern
- Fluoreszente Transferrin-Konjugate können daher mit fluoreszentem LDL verwendet werden, um lysosomal gerichtete und recycelnde endosomale Wege zu unterscheiden
- Bei Experimenten wird in der Regel fluoroszenzmarkiertes Transferrin zu kultivierten Zellen hinzugefügt und anschließend analysiert
- Markierung (Ex/Em): Alexa Fluor 594 (590/617 nm)
- Menge: 15 mg Feststoff (enthält 5 mg Transferrin-Konjugat)
- Die Anwendungen umfassen: Bildtransferrin-Rezeptordynamik mit FRET; Beobachtung von Rezeptor-Handel in lebenden Zellen durch konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie; Untersuchung von Ereignissen, die während der endosomalen Versauerung auftreten; Messung der Transferrin-Rezeptor-Bindungsaffinität in Säugetieren und Parasiten
Analyse von Bakterien, Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, zelluläre Bildgebung, Endozytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, LPS-Bindung, mikrobiologische Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Tiefgekühlt (-5 bis -30 °C) und vor Licht geschützt lagern. | |
Transferrin | |
Fest | |
Raumtemperatur | |
Transferrin |
Fluoreszenz | |
Klassische Farbstoffe | |
7,2 | |
495/518 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.