Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ Multidrug Resistance Assay Kit
Für das Screening von MDR-Inhibitoren in großen Volumen
Marke: Invitrogen™ V13180
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
Beschreibung
Dieser Assay verwendet den fluorogenen Farbstoff Calcein, AM als Substrat für die Efflux-Aktivität von Pgp. Calcein AM ist ein nicht fluoreszierender, stark lipidlöslicher Farbstoff, der schnell in die Plasmamembran normaler Zellen eindringen kann. Im Inneren der Zelle werden Esterbindungen durch endogene Esterase gespalten, wodurch Calcein AM in den hydrophilen und intensiv fluoreszierenden Farbstoff Calcein umgewandelt wird.
- Format: 96-Well-Platte
- Plattform: Mikrotiterplatten-Lesegerät
- Nachweisverfahren. Fluoreszent
Zellanalyse, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, High-Content-Screening (HCS)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Multidrug Resistance Assay | |
Stain | |
96-well plate | |
Room Temperature |
Fluoreszent | |
Microplate Reader | |
Andere Etiketten oder Farbstoffe | |
Vybrant™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.